Läs mer
N-dodecylmetylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7044540
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 11357096
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07025.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7311-30-0 | C13H29N | 199.382 g/mol
N-dodecylmetylamin används som mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Dodecylmethylamine används som mellanprodukter.
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7311-30-0
Molekylformel C13H29N
Molekylvikt (g/mol) 199.382
MDL-nummer MFCD00026574
InChI-nyckel OMEMQVZNTDHENJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyldodecylamine, dodecyl methyl amine, dodecylmethylamine, 1-dodecanamine, n-methyl, n-dodecylmethylamine, dodecyl-methyl-amine, unii-88nn43i94s, methyldodecylamine, n-methyldodecanamine, n-methyl-n-dodecylamine
PubChem CID 81746
IUPAC-namn N-metyldodekan-1-amin
LEDER CCCCCCCCCCCCNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Dodecylmethylamine
Densitet 0.795
Kokpunkt 90°C to 92°C (0.9 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4395
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1739959
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 199.38
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.