Läs mer
n-Dodecylpyridinium chloride hydrate, 98%
Produktkod. 11435497
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435497 25 g 25g
11445497 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23492.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207234-02-4 | C17H30ClN | 283.88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207234-02-4
Molekylformel C17H30ClN
Molekylvikt (g/mol) 283.88
MDL-nummer MFCD00011987
InChI-nyckel GKQHIYSTBXDYNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-dodecylpyridin-1-ium chloride hydrate, laurylpyridinum chloride, 1-dodecylpyridinium chloride hydrate, 1-dodecylpyridin-1-ium hydrate chloride, c17h30n.cl.h2o, n-dodecylpyridinium chloride hydrate, dodecylpyridinium chloride monohydrate, n-dodecylpyridinium chloride monohydrate, 1-dodecylpyridin-1-ium chloride-water 1/1/1
PubChem CID 16211802
IUPAC-namn 1-dodecylpyridin-1-ium;klorid;hydrat
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+]1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecylpyridinium chloride hydrate
Smältpunkt 88°C to 90°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 283.89 (Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.