missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Dodecylpyridinium Chloride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15871021
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15871021 1 kg 1kg
15851021 5 g 5g
15861021 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15871021 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8205461000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 104-74-5

Specifikationer

Smältpunkt 87°C to 89°C
Densitet 1.04 g/cm3 at 20°C
Molekylformel CH3(CH2)11C5H5NCl
MDL-nummer MFCD00011987
Kvantitet 1 kg
Synonym N-Dodecylpyridinium chloride, N-Laurylpyridinium chloride, N-Dodecylpyridinium chloride
Molekylvikt (g/mol) 283.88
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.