Läs mer
N-Dodecylpyridinium chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32238044
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
32238044 25 kg
1 options
Produktkod. 32238044 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8205469025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Dodecylpyridinium chloride
CAS 104-74-5
Densitet 1.04 g/cm³ at 20°C
Flampunkt 160°C
Smältområde 87°C to 89°C
Molekylformel CH3(CH2)11C5H5NCl
Kvantitet 25 kg
Synonym N-Dodecylpyridinium chloride, N-Laurylpyridinium chloride, N-Dodecylpyridinium chloride
Molekylvikt (g/mol) 283.88
Kvalitet Not Available