Läs mer
n-Dodecyltrietoxysilan, 95 %
Produktkod. 11378376
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378376 100 g 100g
11368376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17293.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18536-91-9 | C18H40O3Si | 332,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18536-91-9
Molekylformel C18H40O3Si
Molekylvikt (g/mol) 332.6
MDL-nummer MFCD00048437
InChI-nyckel YGUFXEJWPRRAEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, dodecyltriethoxy, n-dodecyltriethoxysilane, lauryl triethoxy silane, dodecyl triethoxy silane, acmc-209emw, silane,dodecyltriethoxy, dodecyltriethoxysilane, technical
PubChem CID 87696
IUPAC-namn dodecyl(trietoxi)silan
LEDER CCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 152 °C till 153 °C (3 mmHg)
Kemiskt namn eller material n-Dodecyltriethoxysilane
Kvantitet 100 g
Linjär formel CH3(CH2)11Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2414223
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Formel vikt 332.6
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.433
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.89
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.