Läs mer
n-Dodecyltrimetoxisililan, 95 %
Produktkod. 11339195
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339195 25 g 25g
11349195 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339195 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16486.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3069-21-4 | C15H34O3Si | 290,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3069-21-4
Molekylformel C15H34O3Si
Molekylvikt (g/mol) 290.52
MDL-nummer MFCD00069148
InChI-nyckel SCPWMSBAGXEGPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecyltrimethoxysilane, silane, dodecyltrimethoxy, lauryltrimethoxysilane, dodecyl trimethoxy silane, n-dodecytrimethoxysilane, acmc-1cr18, ksc494k8f
PubChem CID 76479
IUPAC-namn dodecyl(trimetoxi)silan
LEDER CCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 125°C (1.8mmHg)
Kemiskt namn eller material n-Dodecyltrimethoxysilane
Smältpunkt -40°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2356323
Flampunkt 108°C (226°F)
Formel vikt 290.52
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.4274
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.89
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.