Läs mer
n-Dodecyltrimethylammonium-d9 Bromide (Trimethyl-d9), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecyltrimethylammonium-D9 (N,N,N-trimethyl-D9) Bromide |
| CAS | 95217-13-3 |
| Molekylformel | C15 D9 H25 N . Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Dodecanaminium, N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9 CI), Dodecyltrimethylammonium-d9 bromide, Dodecyltri(methyl-d3)ammonium bromide, Lauryltri(methyl-d3)ammonium bromide, Dodecyltrimethylammonium-D9 (N,N,N-trimethyl-D9) bromide, N,N,N-Tri(methyl-d3)-1-dodecanaminium bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3; |
| LEDER | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](CCCCCCCCCCCC)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | dodecyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.3966 |
| Formel vikt | 316.244 g/mol |
| Visa mer |