missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Dodecyltrimethylenediamine, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Dodecyltrimethylenediamine |
| CAS | 5538-95-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Dodecyltrimethylenediamine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C15 H34 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | N-Dodecyltrimethylenediamine, 1,3-Propanediamine, N1-dodecyl-, 1,3-Propanediamine, N-dodecyl- (6CI,7CI,8CI,9CI), N1-Dodecyl-1,3-propanediamine, 3-(Dodecylamino)-1-propanamine, 3-(Dodecylamino)propylamine, 3-(Laurylamino)propylamine, Diam 21, Dicrodamine 1.12, Genamin LAP 100, Genamin LAP 100D, Laurylaminopropylamine, N-(3-Aminopropyl)dodecylamine, N-Dodecyl-1,3-diaminopropane, N-Dodecyl-1,3-propanediamine, N-Dodecyl-1,3-propylenediamine, N-Dodecyl-1,3-trimethylenediamine, N-Dodecyltrimethylenediamine, N-Lauryl-1,3-diaminopropane, N-Lauryltrimethylenediamine, NSC 28753, NSC 40165, RC 5635 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H34N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16/h17H,2-16H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCNCCCN |
| IUPAC-namn | N'-dodecylpropane-1,3-diamine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?