Läs mer
n-Dodecylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Produktkod. 15455385
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455385 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15455385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58606.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 869589-06-0 | C12H25BrZn | 314.616 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dodecylzinc bromide
Namnnotering Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 869589-06-0
Molekylformel C12H25BrZn
Linjär formel CH3(CH2)11ZnBr
MDL-nummer MFCD07698740
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air sensitive
Synonym n-dodecylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-nyckel RNMOIAJLLFXXFZ-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCCCCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC-namn bromozinc(1+);dodecane
Molekylvikt (g/mol) 314.616
PubChem CID 24722656
Formel vikt 314.61
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.