Läs mer
n-Dotriacontane 100 μg/ml i n-hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317280
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317280 1 ml
1 options
Produktkod. 30317280 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13084000HE100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Dotriacontane
CAS 544-85-4
Analyt- eller komponentnamn n-Dotriacontane
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C32 H66
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Dotriacontane, Bicetyl, NSC 6361, n-Dotriacontane
InChI formel InChI=1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn dotriacontane
Lösningsmedel eller matris Hexan
Molekylvikt (g/mol) 450.87
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 450,5165 g/mol