Läs mer
N-Eicosane, 99%, BLD Pharm™
Produktkod. 31033840
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31033840 500 g -
31030043 25 g -
31030204 1 kg 1kg
31025524 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31033840 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD144090500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Eicosane
CAS 112-95-8
Molekylformel C20H42
MDL-nummer MFCD00009344
Kvantitet 500 g
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Molekylvikt (g/mol) 282.55
Procent renhet 99%