Läs mer
n-Eicosane, 99 %
Beskrivning
n-Eicosane är ett mättat alifatiskt kolväte, som används för att bilda ljus och paraffinvaxer med lagringskapacitet för solenergi. Det används också i kosmetika, smörjmedel, mjukgörare och i den petrokemiska industrin. Vidare är det användbart för speciella ytaktiva ämnen och vid framställning av vissa organiska kemikalier. Utöver detta används det som referensmaterial för kromatografisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
n-Eicosane är ett mättat alifatiskt kolväte som används för att bilda ljus och paraffinvaxer med lagringskapacitet för solenergi. Det används också i kosmetika, smörjmedel, mjukgörare och i den petrokemiska industrin. Vidare är det användbart för speciella ytaktiva ämnen och vid framställning av vissa organiska kemikalier. Utöver detta används det som referensmaterial för kromatografisk analys.
Löslighet
Löslig i eter, petroleumeter och bensen. Något löslig i aceton och kloroform. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Eicosane |
| Smältpunkt | 36 °C till 38 °C |
| Densitet | 0.7888 |
| Kokpunkt | 220 °C (30 mm) |
| Flampunkt | 176 °C (348 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Brytningsindex | 1.4425 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1700722 |
| Löslighetsinformation | Löslig i eter, petroleum, eter och bensen. Lätt löslig i aceton och kloroform. Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- n-Eicosane
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- MIXTURE LIST-Contain: Eicosane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.