Läs mer
n-Eicosane, 99 %
Produktkod. 11431518
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431518 100 g 100g
11421518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11431518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13853.22
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282,56 g/mol
n-Eicosane är ett mättat alifatiskt kolväte, som används för att bilda ljus och paraffinvaxer med lagringskapacitet för solenergi. Det används också i kosmetika, smörjmedel, mjukgörare och i den petrokemiska industrin. Vidare är det användbart för speciella ytaktiva ämnen och vid framställning av vissa organiska kemikalier. Utöver detta används det som referensmaterial för kromatografisk analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
n-Eicosane är ett mättat alifatiskt kolväte som används för att bilda ljus och paraffinvaxer med lagringskapacitet för solenergi. Det används också i kosmetika, smörjmedel, mjukgörare och i den petrokemiska industrin. Vidare är det användbart för speciella ytaktiva ämnen och vid framställning av vissa organiska kemikalier. Utöver detta används det som referensmaterial för kromatografisk analys.
Löslighet
Löslig i eter, petroleumeter och bensen. Något löslig i aceton och kloroform. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-95-8
Molekylformel C20H42
Molekylvikt (g/mol) 282.56
MDL-nummer MFCD00009344
InChI-nyckel CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID 8222
ChEBI CHEBI:43619
IUPAC-namn icosane
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Eicosane
Smältpunkt 36°C to 38°C
Densitet 0.7888
Kokpunkt 220°C (30 mmHg)
Flampunkt 176°C (348°F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.4425
Kvantitet 100 g
Beilstein 1700722
Löslighetsinformation Soluble in ether,petroleum ether and benzene. Slightly soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Formel vikt 282.54
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.