Läs mer
n-Eicosane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15881021
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15881021 50 g 50g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15881021 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8205470050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 112-95-8
Smältpunkt 34°C to 37°C
Densitet 0.79 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 204°C to 206°C/20 hPa
Molekylformel CH3(CH2)18CH3
MDL-nummer MFCD00009344
Kvantitet 50 g
Synonym n-Eicosane, n-Eicosane
Molekylvikt (g/mol) 282.55
Kvalitet Research
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Eicosane for synthesis
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isocane