Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-epsilon-acetyl-L-lysine |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 99% |
| IUPAC-namn | (2S)-6-acetamido-2-aminohexansyra |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 188.3 |
| Fysisk form | Pulver |