Läs mer
N(^e)-bensyloxikarbonyl-L-lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11418656
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418656 5 g 5g
11408656 1 g 1g
11428656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16022.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1155-64-2 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1155-64-2
Molekylformel C14H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 280.32
MDL-nummer MFCD00002638
InChI-nyckel CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Synonym h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
PubChem CID 1715626
IUPAC-namn (2S)-2-amino-6-(fenylmetoxikarbonylamino)hexansyra
LEDER N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Smältpunkt 259°C (decomposition)
Beilstein 2222482
Kvantitet 5 g
Formel vikt 280.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.