Läs mer
N(epsilon)-bensyloxikarbonyl-L-lysinmetylesterhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322247 1 g 1g
11332247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09744.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27894-50-4 | C15H23ClN2O4 | 330.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27894-50-4
Molekylformel C15H23ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 330.81
MDL-nummer MFCD00034846
InChI-nyckel QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
Synonym h-lys z-ome.hcl, h-lys z-ome hcl, s-methyl 2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, h-lys z-ome hydrochloride, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine methyl ester hydrochloride, nepsilon-cbz-l-lysine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoate hydrochloride, lys z-ome.hcl, h-lys z-ome?cl, h-lys cbz-och3.hcl
PubChem CID 12935371
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-6-(fenylmetoxikarbonylamino)hexanoat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 115°C to 118°C
Beilstein 3578476
Kvantitet 1 g
Formel vikt 330.81
Optisk rotation +14.5° (c=2 in Water)
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.