Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-N(alfa)-Fmoc-D-lysin, 98 %
Produktkod. 11397649
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397649 1 g 1g
11307659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397649 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H28301.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92122-45-7 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92122-45-7
Molekylformel C26H32N2O6
Molekylvikt (g/mol) 468.55
MDL-nummer MFCD00065660
InChI-nyckel UMRUUWFGLGNQLI-ANBDAQEENA-N
Synonym fmoc-d-lys boc-oh, nepsilon-tert-butoxycarbonyl-nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-lysine, r-6-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, nepsilon-boc-nalpha-fmoc-d-lysine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n epsilon-tert-butoxycarbonyl-n alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-lysine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-epsilon-t-butyl-oxycarbonyl-d-lysine, fmocdlys boc oh, 2r-6-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzfaa1330
PubChem CID 13585941
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-6-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]hexansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(epsilon)-Boc-N(alpha)-Fmoc-D-lysine
Smältpunkt 135°C to 139°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 468.54
Optisk rotation +11° (c=1 in DMF)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.