Läs mer
N-etoxikarbonyl-2-etoxi-1,2-dihydroquinolin, 99+%
Produktkod. 10495165 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10495165 250 g Glasflaska 250g
10637332 25 g Glasflaska 25g
10317490 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10495165 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165352500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16357-59-8 | C14H17NO3 | 247,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16357-59-8
Molekylformel C14H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 247.29
MDL-nummer MFCD00006703
InChI-nyckel GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYNA-N
Synonym eedq, 2-ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, n-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, ethyl 2-ethoxyquinoline-1 2h-carboxylate, 1-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-ethoxy-1 2h-quinolinecarboxylic acid, ethyl ester, 1 2h-quinolinecarboxylic acid, 2-ethoxy-, ethyl ester, ethyl 2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline-1-carboxylate, ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxy-1-quinolinecarboxylate, ethyl n-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline carboxylate
PubChem CID 27833
IUPAC-namn etyl-2-etoxi-2H-kinolin-1-karboxylat
LEDER CCOC1C=CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1, 2-dihydroquinoline
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 63,0 °C till 66,0 °C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 125,0 °C till 128,0 °C (0,1 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 21, V,3, 28
Fieser 02,191; 03,137; 04,223
Merck Index 15, 3566
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Formel vikt 247.29
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.