missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(Ethoxycarbonyl)-Alpha-methyl-L-tryptophan Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-N-(ethoxycarbonyl)-alpha-methyl-L-tryptophan Methyl Ester |
| CAS | 1798895-24-5 |
| Molekylformel | C16 H20 N2 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-(Ethoxycarbonyl)-alpha-methyl-L-tryptophan Methyl Ester, N-(Ethoxycarbonyl)-α-methyl-L-tryptophan Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O4/c1-4-22-15(20)18-16(2,14(19)21-3)9-11-10-17-13-8-6-5-7-12(11)13/h5-8,10,17H,4,9H2,1-3H3,(H,18,20)/t16-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)N[C@@](C)(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | rac-(1E)-1-ethoxy-N-[rac-(1R)-1-(1H-indol-3-ylmethyl)-2-methoxy-1-methyl-2-oxo-ethyl]methanimidic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.34 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?