Läs mer
N-etoxikarbonyl Norfloxacin, TRC
Produktkod. 17904755
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17904755 25 mg
17953565 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17904755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE67827525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105440-01-5
Molekylformel C19 H22 F N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 391.39
Synonym 7-[4-(Ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid
IUPAC-namn 7-(4-etoxykarbonylpiperazin-1-yl)-1-etyl-6-fluoro-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
LEDER CCOC(=O)N1CCN(CC1)c2cc3N(CC)C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-[4-(ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O5/c1-3-21-11-13(18(25)26)17(24)12-9-14(20)16(10-15(12)21)22-5-7-23(8-6-22)19(27)28-4-2/h9-11H,3-8H2,1-2H3,(H,25,26)
Formel vikt 391.1543