Läs mer
N-(etoxikarbonyl)nortropinon, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11313287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11313287 25 g 25g
11393277 1 g 1g
11303287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13849.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32499-64-2
Molekylformel C10H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 197.234
MDL-nummer MFCD00078171
InChI-nyckel ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
PubChem CID 401882
IUPAC-namn etyl-3-oxo-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-8-karboxylat
LEDER CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Kokpunkt 152 °C till 153 °C (11 mmHg)
Brytningsindex 1.4895
Kvantitet 25 g
Beilstein 1530944
Formel vikt 197.23
Procent renhet 99%