Läs mer
N-(etoxikarbonyl)nortropinon, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7046296
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393277 1 g 1g
11303287 5 g 5g
11313287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13849.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32499-64-2
Molekylformel C10H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 197.234
MDL-nummer MFCD00078171
InChI-nyckel ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
PubChem CID 401882
IUPAC-namn ethyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
LEDER CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Kokpunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Brytningsindex 1.4895
Kvantitet 1 g
Beilstein 1530944
Formel vikt 197.23
Procent renhet 99%