Läs mer
N-(etoxykarbonyl)ftalimid, 97 %
Produktkod. 15433097
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433097 25 g 25g
15443097 100 g 100g
15453097 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15433097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14822.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 22509-74-6 | C11H9NO4 | 219,196 g/mol
N-(etoxikarbonyl)ftalimid används för att skydda aminfunktionella grupper. Reagens för omvandling av aminer och aminosyror till deras ftaloylderivat under milda förhållanden
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-(etoxikarbonyl)ftalimid används för att skydda aminfunktionella grupper. Reagens för omvandling av aminer och aminosyror till deras ftaloylderivat under milda förhållanden
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22509-74-6
Molekylformel C11H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 219.196
MDL-nummer MFCD00005893
InChI-nyckel VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
PubChem CID 31187
IUPAC-namn etyl-1,3-dioxoisoindol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Smältpunkt 78°C to 84°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 196340
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 219.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.