Läs mer
N-Ethyl-2,4-dichlorobenzylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-2,4-dichlorobenzylamine |
| CAS | 90390-15-1 |
| Molekylformel | C7 H13 Cl O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,4-Dichloro-N-ethylbenzenemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13ClO2/c1-3-4-6(2)5-10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCC(C)COC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-methylpentyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.63 |
| Formel vikt | 164.06 |