Läs mer
N-Ethyl-2-hydroxysuccinimide-d5, TRC
Produktkod. 30372863
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372863 25 mg
30371632 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30372863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91918225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1588523-04-9
Molekylformel C6H4D5NO3
Molekylvikt (g/mol) 148.17
Synonym 1-(ethyl-d5)-3-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
LEDER O=C(N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C(O)CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-2-hydroxysuccinimide-d5
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-2-7-5(9)3-4(8)6(7)10/h4,8H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2
Formel vikt 148.09