Läs mer
N-Ethyl-2-methyl-2-propen-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-2-methyl-2-propen-1-amine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N/c1-4-7-5-6(2)3/h7H,2,4-5H2,1,3H3 |
| Formel vikt | 99.1048 |