Läs mer
N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, Mikromol
Beskrivning
N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine |
| CAS | 41030-87-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C9H12N2O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-ethyl-N-(o-tolyl)nitrous amide |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=NN(C=1C=CC=CC1C)CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.21 |
| Visa mer |