Läs mer
N-Ethyl-2-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7052646
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15451308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55148.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10112-15-9
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00007091
InChI-nyckel CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
PubChem CID 82354
IUPAC-namn N-ethyl-2-nitroaniline
LEDER CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-2-nitroaniline
Färg Colorless to Orange
Densitet 1.19 g/mL
Kokpunkt 168°C (20 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.645
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid