Läs mer
N-[Ethyl-(2-pyridyl-5-ethyl) Pioglitazone(Pioglitazone Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5RS)-5-[[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-3-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethyl]thiazolidine-2,4-dione |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H31N3O3S/c1-3-20-5-9-23(29-18-20)13-15-31-27(32)26(35-28(31)33)17-22-7-11-25(12-8-22)34-16-14-24-10-6-21(4-2)19-30-24/h5-12,18-19,26H,3-4,13-17H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 489.2086 |