Läs mer
N-Etyl-2-pyrrolidon, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-2-pyrrolidone |
| CAS | 2687-91-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Ethyl-2-pyrrolidone |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C6 H11 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylazacyclopentan-2-one, E 0358, N-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, N-Ethyl-α-pyrrolidinone, N-Ethyl-γ-butyrolactam, N-Ethylbutyrolactam, N-Ethylpyrrolidinone, N-Ethylpyrrolidone, NEP, NEP 100 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCN1CCCC1=O |
| IUPAC-namn | 1-etylpyrrolidin-2-ett |
| Visa mer |