Läs mer
N-etyl-3,4-dimetoxianlin, TRC
Produktkod. 30387760
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387760 100 mg
30383414 250 mg
30372705 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387760 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE927650100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32953-13-2
Molekylformel C10H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 181.23
Synonym N-Ethyl-3,4-dimethoxybenzenamine, 3,4-Dimethoxy-N-ethylaniline, N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-ethylamine, N-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine, N-Ethyl-3,4-dimethoxyaniline
LEDER CCNc1ccc(OC)c(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-ethyl-3,4-dimethoxyaniline
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-11-8-5-6-9(12-2)10(7-8)13-3/h5-7,11H,4H2,1-3H3
Formel vikt 181.1103