missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Ethyl-3-buteno-o-toluidide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)but-3-enamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-7,9-10H,1,5,8H2,2-3H3 |
| Formel vikt | 203.131 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?