Läs mer
N-etyl-3-karbazolkarboxaldehyd, 94 %. Tech
Produktkod. 10685792 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10685792 25 g Glasflaska 25g
10071920 100 g Glasflaska 100g
10512354 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10685792 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166030250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 7570-45-8 | C15H13NO | 223,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7570-45-8
Molekylformel C15H13NO
Molekylvikt (g/mol) 223.28
MDL-nummer MFCD00004963
InChI-nyckel QGJXVBICNCIWEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-ethyl-9h-carbazole-3-carbaldehyde, n-ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde, n-ethylcarbazole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-n-ethylcarbazole, n-ethylcarbazole-3-carbaldehyde, 9-ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde, ccris 9052, n-ethyl carbazole-3-aldehyde, n-ethyl-carbazole-3-aldehyde, pubchem9556
PubChem CID 82055
IUPAC-namn 9-etylkarbazol-3-karbaldehyd
LEDER CCN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC(C=O)=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde
CAS Min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 85 °C till 91 °C
Färg Gul till ockra
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 92% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 223.27
Procent renhet 94%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallint pulver eller granulat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.