Läs mer
N-ethyl-3-phenyl-1-propanamine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 13125-63-8 |
| Molekylformel | C11 H17 N . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. C (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N.ClH/c1-2-12-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCNCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.72 |
| Formel vikt | 199.1128 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?