Läs mer
N-ethyl-3-phenyl-1-propanamine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 13125-63-8 |
| Molekylformel | C11 H17 N . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. C (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N.ClH/c1-2-12-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11;/h3-5,7-8,12H,2,6,9-10H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CCNCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.72 |
| Formel vikt | 199.1128 |