Läs mer
N-etyl-4-metylbensensulfonamid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 80-39-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C9 H13 N O2 S |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | p-Toluenesulfonamide, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-4-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-p-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-tolylsulfonamide, N-Ethyltosylamide, N-Tosylethylamine, NSC 68803, Santicizer 3, p-Toluene-N-ethylsulfonamide, p-Toluenesulfonyl-N-ethylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Visa mer |