Läs mer
N-Ethyl Benzamid-3-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl Benzamid-3-carboxylate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-11-9(12)7-4-3-5-8(6-7)10(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| Formel vikt | 193.0739 |