Läs mer
N-Ethyl Fluprostenol Carboxamide, TRC
Produktkod. 30381174
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30381174 5 mg
1 options
Produktkod. 30381174 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9181505MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl Fluprostenol Carboxamide
CAS 1005193-64-5
Molekylformel C25H34F3NO5
Kvantitet 5 mg
Synonym (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-5-heptenamide
InChI formel InChI=1S/C25H34F3NO5/c1-2-29-24(33)11-6-4-3-5-10-20-21(23(32)15-22(20)31)13-12-18(30)16-34-19-9-7-8-17(14-19)25(26,27)28/h3,5,7-9,12-14,18,20-23,30-32H,2,4,6,10-11,15-16H2,1H3,(H,29,33)/b5-3-,13-12+/t18-,20+,21+,22-,23+/m0/s1
LEDER O[C@@H]1[C@H](C/C=C\CCCC(NCC)=O)[C@@H](/C=C/[C@@H](O)COC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)[C@H](O)C1
IUPAC-namn (Z)-7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-((R,E)-3-hydroxy-4-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)but-1-en-1-yl)cyclopentyl)-N-ethylhept-5-enamide
Molekylvikt (g/mol) 485.54
Formel vikt 485.24