Läs mer
N-Etyl-m-toluamid, TRC
Produktkod. 30370972
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30370972 10 g
1 options
Produktkod. 30370972 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92310010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-m-toluamide
CAS 26819-07-8
Molekylformel C10H13NO
Kvantitet 10 g
Synonym N-Ethyl-3-methylbenzamide
InChI formel InChI=1S/C10H13NO/c1-3-11-10(12)9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
LEDER O=C(NCC)C1=CC=CC(C)=C1
Molekylvikt (g/mol) 163.22
Formel vikt 163.0997