Läs mer
N-Etyl-m-toluidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-m-toluidine |
| CAS | 102-27-2 |
| Molekylformel | C9H13N |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | N-Ethyl-3-methyl-benzenamine, 3-Methyl-N-ethylaniline, N-Ethyl(3-methylphenyl)amine, N-Ethyl-3-methylaniline, N-Ethyl-3-methylbenzenamine, N-Ethyl-m-toluidine, NSC 8624 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-3-10-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCNc1cccc(C)c1 |
| IUPAC-namn | N-etyl-3-metylanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.21 |
| Formel vikt | 135.1048 |