Läs mer
N-Etyl Maleimid, TRC
Produktkod. 30370245
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30370245 1 g
1 options
Produktkod. 30370245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8179001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl Maleimide
CAS 128-53-0
Molekylformel C6 H7 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), Maleimide, N-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, Ethylmaleimide, Maleic acid N-ethylimide, N-Ethylmaleimide, NEM, NSC 7638, N-Ethyl maleimide
InChI formel InChI=1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
LEDER CCN1C(=O)C=CC1=O
IUPAC-namn 1-etylpyrrol-2,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 125.13
Formel vikt 125.0477