Läs mer
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine |
| CAS | 13147-25-6 |
| Molekylformel | C4H10N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Ethylnitrosoamino)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-ethylnitrosamine, N-Nitroso-2-(ethylamino)ethanol, N-Nitroso-N-ethyl-2-hydroxyethylamine, N-Nitrosoethyl-2-hydroxyethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2/c1-2-6(5-8)3-4-7/h7H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCN(CCO)N=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.13 |
| Formel vikt | 118.0742 |