Läs mer
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide Phosphate Diester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(2-perfluorooctylsulfonyl-N-ethylaminoethyl) phosphate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19F34N2O8PS2/c1-3-59(70(63,64)23(55,56)19(45,46)15(37,38)11(29,30)9(25,26)13(33,34)17(41,42)21(49,50)51)5-7-67-69(61,62)68-8-6-60(4-2)71(65,66)24(57,58)20(47,48)16(39,40)12(31,32)10(27,28)14(35,36)18(43,44)22(52,53)54/h3-8H2,1-2H3,(H,61,62) |
| Formel vikt | 1203.9778 |