Läs mer
N-etyl-N-(2-hydroxyetyl)perfluoroktansulfonamid Fosfatdiester, TRC
Produktkod. 30378287
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378287 25 mg
30376301 250 mg
30384876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30378287 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE67883525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2965-52-8
Molekylformel C24 H19 F34 N2 O8 P S2
Molekylvikt (g/mol) 1204.47
Synonym 1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-, phosphate (ester) (2:1) (8CI), N,N'-[Phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide], N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide phosphate diester, diSAmPAP, 1-Octanesulfonamide, N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-, phosphate (ester) (2:1) (8CI), N,N'-[Phosphinicobis(oxy-2,1-ethanediyl)]bis[N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide], N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide phosphate diester
IUPAC-namn bis[2-[etyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7,8,8-heptadecafluorooctylsulfonyl)amino]etyl] vätefosfat
LEDER CCN(CCOP(=O)(O)OCCN(CC)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-perfluorooctylsulfonyl-N-ethylaminoethyl) phosphate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H19F34N2O8PS2/c1-3-59(70(63,64)23(55,56)19(45,46)15(37,38)11(29,30)9(25,26)13(33,34)17(41,42)21(49,50)51)5-7-67-69(61,62)68-8-6-60(4-2)71(65,66)24(57,58)20(47,48)16(39,40)12(31,32)10(27,28)14(35,36)18(43,44)22(52,53)54/h3-8H2,1-2H3,(H,61,62)
Formel vikt 1203.9778