Läs mer
N-etyl-N-(2-hydroxyetyl)perfluorooctylsulfonamid (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30137626
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137626 5 g
30136697 10 g
30040961 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137626 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9176505G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1691-99-2
Molekylformel C12 H10 F17 N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 571.25
Synonym N-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-octanesulfonamide, 2-(N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)ethanol, 2-Perfluorooctylsulfonyl-N-ethylaminoethyl alcohol, 2-[N-Ethyl-N-(perfluorooctylsulfonyl)amino]ethanol, AI 3-29782, FC 10, Fluorad FC 10, LE 011, N-EtFOSE
IUPAC-namn N-etyl-1,1,2,2,3,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,heptadecafluoro-N-(2-hydroxyetyl)oktan-1-sulfonamid
LEDER CCN(CCO)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulfonamide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H10F17NO3S/c1-2-30(3-4-31)34(32,33)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h31H,2-4H2,1H3
Formel vikt 571.011