missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Ethyl-N-(3-sulfobenzyl)sulfanilic Acid Disodium Salt (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-N-(3-sulfobenzyl)sulfanilic Acid Disodium Salt |
| CAS | 5363-53-1 |
| Molekylformel | C15H15NNa2O6S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | ESBSA, N-Ethyl-N-(m-sulfobenzyl)-sulfanilic Acid Disodium Salt, α-(N-Ethyl-p-sulfoanilino)-m-toluenesulfonic Acid Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO6S2/c1-2-16(13-6-8-14(9-7-13)23(17,18)19)11-12-4-3-5-15(10-12)24(20,21)22/h3-10H,2,11H2,1H3,(H,17,18,19)(H,20,21,22) |
| LEDER | CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)O)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.39 |
| Formel vikt | 371.0497 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?