Läs mer
N-Etyl-N-(4-pikolyl)atropamid (>85 %), TRC
Produktkod. 30007447
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30007447 25 mg
1 options
Produktkod. 30007447 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE68651525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)acrylamide
CAS 57322-50-6
Molekylformel C17 H18 N2 O
Kvantitet 25 mg
Synonym N-Ethyl-N-(4-picolyl)atropamide, N-Ethyl-alpha-methylene-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, Apotropicamide
InChI formel InChI=1S/C17H18N2O/c1-3-19(13-15-9-11-18-12-10-15)17(20)14(2)16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,2-3,13H2,1H3
LEDER CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(=C)c2ccccc2
IUPAC-namn N-etyl-2-fenyl-N-(pyridin-4-ylmetyl)prop-2-enamid
Molekylvikt (g/mol) 266.34
Formel vikt 266.1419