Läs mer
N-Ethyl-N'-(5-nitro-2-thiazolyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-N'-(5-nitro-2-thiazolyl)urea |
| CAS | 139-94-6 |
| Molekylformel | C6H8N4O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ba 32476, Hepzide, Hepzide 30, Nithiazid, Nithiazide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O3S/c1-2-7-5(11)9-6-8-3-4(14-6)10(12)13/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,11) |
| LEDER | CCNC(=O)Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.22 |
| Formel vikt | 216.0317 |