Läs mer
N-etyl-N-butan-4-ol-nitrosamin, TRC
Produktkod. 30179975
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179975 500 mg
30180189 50 mg
30179719 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179975 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE937380500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54897-62-0
Molekylformel C6H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Synonym 4-(Ethylnitrosoamino)-1-butanol, 4-(N-Ethyl-N-nitrosoamino)-1-butanol, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosoamine
IUPAC-namn N-etyl-N-(4-hydroxybutyl)lustamid
LEDER CCN(CCCCO)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-N-butan-4-ol-nitrosamine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2/c1-2-8(7-10)5-3-4-6-9/h9H,2-6H2,1H3
Formel vikt 146.1055